Tisk…
Octan horečnatý tetrahydrát ≥98%
Dodavatel: Thermo Scientific
12225.30 12225.A1
12225.30EA 1590 CZK
12225.30 12225.A1
Octan horečnatý tetrahydrát ≥98%
Octan horečnatý tetrahydrát
Vzorec: (H₃CCOO)₂Mg·4H₂O
Bod tání: 80 °C
Hustota: 1,454
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00149214
CAS číslo: 16674-78-5
EINECS: 205-554-9
Merck Index: 14,5654