Tisk…
Octan horečnatý tetrahydrát ≥99.997% (metals basis), Puratronic®
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Synonyms: Acetic acid magnesium salt tetrahydrate, Magnesium di(acetate) tetrahydrate
10795.14 AB202128.0025
10795.14EA 3990 CZK
10795.14 ABCRAB202128.0025
Octan horečnatý tetrahydrát ≥99.997% (metals basis), Puratronic®
Octan horečnatý tetrahydrát
Vzorec: (H₃CCOO)₂Mg·4H₂O
Bod tání: 80 °C
Hustota: 1,454
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00149214
CAS číslo: 16674-78-5
EINECS: 205-554-9
Merck Index: 14,5654