Octan horečnatý tetrahydrát 99.5% p.a.
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
270500010
270500050
270500051
ACRO270500010EA
4710
CZK
ACRO270500010
ACRO270500050
ACRO270500051
Octan horečnatý tetrahydrát 99.5% p.a.
Octan horečnatý tetrahydrát
Vzorec:
(H₃CCOO)₂Mg·4H₂O Bod tání: 80 °C Hustota: 1,454 g/cm³ (20 °C) Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00149214 CAS číslo: 16674-78-5 EINECS: 205-554-9 Merck Index: 13,05676 |
Výsledky specifikačního testu
Appearance | White Crystalline powder |
Infrared spectrum | Conforms |
Titration Complexometric | ≥99.4 % |
pH | 7 to 9 (5% aq. soln. at 20°C) |
Chloride (Cl) | ≤10 ppm |
Sulfate (SO4) | ≤50 ppm |
Barium (Ba) | ≤10 ppm |
Calcium (Ca) | ≤100 ppm |
Copper (Cu) | ≤5 ppm |
Iron (Fe) | ≤5 ppm |
Strontium (Sr) | ≤50 ppm |
Heavy metals (as Pb) | ≤5 ppm |
Total nitrogen compounds | ≤0.001 % (as N) |