Tisk…
Octan horečnatý tetrahydrát 97.5%, crystalline, extra pure
Dodavatel: Thermo Scientific
211570010 211572500 211570051
ACRO211570010EA 3870 CZK
ACRO211570010 ACRO211572500 ACRO211570051
Octan horečnatý tetrahydrát 97.5%, crystalline, extra pure
Octan horečnatý tetrahydrát
Vzorec: (H₃CCOO)₂Mg·4H₂O
Bod tání: 80 °C
Hustota: 1,454 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00149214
CAS číslo: 16674-78-5
EINECS: 205-554-9
Merck Index: 13,05676
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance White Crystalline powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
Titration Complexometric 96.5 to 103.5 %
Chloride (Cl) ≤100 ppm
Sulfate (SO4) ≤500 ppm
Iron (Fe) ≤50 ppm
Heavy metals (as Pb) ≤20 ppm