Tisk…
Octan sodný trihydrát, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Synonyms: Acetic acid sodium salt trihydrate
M-Clarity™ quality level = MQ200
S7670-1KG S7670-250G S7670-500G S7670-5KG
SIALS7670-1KGEA 8660 CZK
SIALS7670-1KG SIALS7670-250G SIALS7670-500G SIALS7670-5KG
Octan sodný trihydrát, Sigma-Aldrich®
Octan sodný trihydrát
Vzorec: H₃CCOONa·3H₂O
MW: 136.08
Bod varu: 120…123 °C (1013 hPa)
Bod tání: 58
Hustota: 1.4 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00071557
CAS číslo: 6131-90-4
EINECS: 204-823-8
Merck Index: 13,08642
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=313c1d45673fab192565649f8cbb7ddff555de39&vid=1ad37a966605626c95117735c83b16eaea381fbc&prid=web&clid=SAPDAM