Tisk…
Octan sodný trihydrát ≥98%, GPR RECTAPUR®
Dodavatel: VWR Chemicals
27648.294EA 1270 CZK
27648.294 27648.363
Octan sodný trihydrát ≥98%, GPR RECTAPUR®
Sodium acetate trihydrate
Vzorec: H₃CCOONa·3H₂O
Bod varu: 120…123 °C (1013 hPa)
Bod tání: 58 °C
Hustota: 1,4 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00071557
CAS číslo: 6131-90-4
EINECS: 204-823-8
Merck Index: 13,08642
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=313c1d45673fab192565649f8cbb7ddff555de39&vid=595fbd8527de098592b429140a59fb0d415a73ed&prid=web&clid=SAPDAM
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Assay Min. 98 %
Heavy metals (as Pb) Max. 20 ppm
Cl (Chloride) Max. 0.02 %
SO4 (Sulphate) Max. 100 ppm
Fe (Iron) Max. 10 ppm