Octan sodný trihydrát, EMSURE® ACS, ISO, Reag. Ph. Eur. p.a., Supelco®
Dodavatel: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ300
1.06267.0500
1.06267.1000
1.06267.5000
1.06267.0500EA
1050
CZK
1.06267.0500
1.06267.1000
1.06267.5000
Octan sodný trihydrát, EMSURE® ACS, ISO, Reag. Ph. Eur. p.a., Supelco®
Octan sodný trihydrát
Vzorec:
H₃CCOONa·3H₂O Bod varu: 120…123 °C (1013 hPa) Bod tání: 58 °C Hustota: 1,4 g/cm³ (20 °C) Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00071557 CAS číslo: 6131-90-4 EINECS: 204-823-8 Merck Index: 13,08642 |
|
Výsledky specifikačního testu
Solubility | 613 g/l (20 °C) |
Melting Point | 58 °C |
Molar Mass | 136.08 g/mol |
Bulk Density | 900 kg/m3 |
Boiling Point |
|
Vapor Pressure | (20 °C) |
Flash Point |
|
Density | 1.42 g/cm3 (20 °C) |
pH | 8 - 9.5 (10 g/l, H2O, 20 °C) |
Ignition Point | 607 °C |