Octan sodný trihydrát ≥99%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
A16230.0C
A16230.0E
A16230.36
A16230.0CEA
9540
CZK
A16230.0C
A16230.0E
A16230.36
Octan sodný trihydrát ≥99%
Octan sodný trihydrát
Purity: 99%
CAS No.: 6131-90-4
Molecular Formula: NaOOCCH3.3H2O
Formula Weight: 136.08 (82.03anhy)
Odour: Odourless
pH: 7.5-9.0
Melting Point: 62-64°
Beilstein Reference: 3732037
Merck Reference: 14,8571
MDL No.: MFCD00071557
Vzorec:
H₃CCOONa·3H₂O Bod varu: 120…123 °C (1013 hPa) Bod tání: 62…64 °C Hustota: 1,45 Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00071557 CAS číslo: 6131-90-4 EINECS: 204-823-8 Merck Index: 14,8571 |