Tisk…
Octan sodný trihydrát 99+%, extra pure
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Synonyms: Acetic acid sodium salt trihydrate
123240010 123240050
ACRO123240010EA 2010 CZK
ACRO123240010 ACRO123240050
Octan sodný trihydrát 99+%, extra pure
Octan sodný trihydrát
Vzorec: H₃CCOONa·3H₂O
Bod tání: 58 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00071557
CAS číslo: 6131-90-4
EINECS: 204-823-8
Merck Index: 13,08642
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=313c1d45673fab192565649f8cbb7ddff555de39&vid=1ad37a966605626c95117735c83b16eaea381fbc&prid=web&clid=SAPDAM
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance White Adhering crystals
Infrared spectrum Conforms
Titration with HClO4 ≥99.0 %
Chloride (Cl) ≤200 ppm
Sulfate (SO4) ≤200 ppm
Iron (Fe) ≤10 ppm
Potassium (K) ≤500 ppm
Heavy metals (as Pb) ≤10 ppm
Insoluble matter ≤0.05 %