Tisk…
Semikarbazid hydrochlorid, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Nebezpečí
M-Clarity™ quality level = MQ200
S2201-100G S2201-500G S2201-5G
SIALS2201-100GEA 815 CZK
SIALS2201-100G SIALS2201-500G SIALS2201-5G
Semikarbazid hydrochlorid, Sigma-Aldrich®
Semikarbazid hydrochlorid
Vzorec: CH₆ClN₃O
Bod tání: 174…178 °C
MDL Number: MFCD00013009
CAS číslo: 563-41-7
EINECS: 209-247-0
UN: 2811
ADR: 6.1,III
Merck Index: 12,08588