Tisk…
Adenine hydrochloride, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Varování
M-Clarity™ quality level = MQ200
A8751-1G A8751-100G A8751-25G A8751-5G
SIALA8751-1GEA 1070 CZK
SIALA8751-1G SIALA8751-100G SIALA8751-25G SIALA8751-5G
Adenine hydrochloride, Sigma-Aldrich®
Adenine hydrochloride
Vzorec: C₅H₅N₅·HCl
MDL Number: MFCD00150864
CAS číslo: 2922-28-3
EINECS: 220-867-0