Tisk…
N-(1-Naphthyl)ethylenediamine dihydrochlorid ≥98.0% analytical reagent
Dodavatel: VWR Chemicals
Varování
Synonyms: N-2-Aminoethyl-1-naftylamin dihydrochlorid
25792.130EA 5660 CZK
25792.130 25792.120
N-(1-Naphthyl)ethylenediamine dihydrochlorid ≥98.0% analytical reagent
N-(1-Naphthyl)ethylenediamine dihydrochlorid
Vzorec: C₁₂H₁₆Cl₂N₂
MW: 259.18
Bod tání: 188…190 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00012556
CAS číslo: 1465-25-4
EINECS: 215-981-2
Merck Index: 12,06496
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=3643e6df3e9cf8dc627823e9090c97004ee25308&vid=a30fc28279c11af12c6b735b00b84fc8f08caf34&prid=web&clid=SAPDAM
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Assay (calculated on dried substance) Min. 98.0 %
IR Spectrum Passes test
Sensitivity to sulphanilamide Passes test
Solubility Passes test
Loss on drying (80°C; 4 h) Max. 5 %