Tisk…
N-(1-Naphthyl)ethylenediamine dihydrochlorid, Supelco®
Dodavatel: Merck
Varování
Synonyms: N-2-Aminoethyl-1-naftylamin dihydrochlorid
M-Clarity™ quality level = MQ200
33461-25G 33461-5G
33461-25GEA 8940 CZK
33461-25G 33461-5G
N-(1-Naphthyl)ethylenediamine dihydrochlorid, Supelco®
N-(1-Naphthyl)ethylenediamine dihydrochlorid
Vzorec: C₁₂H₁₆Cl₂N₂
MW: 259.18
Bod tání: 188…190 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00012556
CAS číslo: 1465-25-4
EINECS: 215-981-2
Merck Index: 12,06496
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=a5286d359f2420bda1d50e99536d4fd026e2aafd&vid=b80fc9486585c357d437c2db62e38327db5fc294&prid=web&clid=SAPDAM