N-2-Aminoethyl-1-naftylamin dihydrochlorid 98+% ACS
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Varování
|
Synonyms:
N-2-Aminoethyl-1-naftylamin dihydrochlorid
423990250
423991000
423995000
423990050
ACRO423990250EA
6550
CZK
ACRO423990250
ACRO423991000
ACRO423995000
ACRO423990050
N-2-Aminoethyl-1-naftylamin dihydrochlorid 98+% ACS
N-(1-Naphthyl)ethylenediamine dihydrochlorid
Vzorec:
C₁₂H₁₆Cl₂N₂ MW: 259.18 Bod tání: 200 °C (rozkl.) Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00012556 CAS číslo: 1465-25-4 EINECS: 215-981-2 Merck Index: 12,06496 |
|
Výsledky specifikačního testu
Appearance | White to beige to pink Powder or crystals and/or chunks |
Infrared spectrum | Conforms |
Titration Argentometric | ≥98.0 % (on dry substance) |
Water | ≤5 % (K.F.) |
Loss on drying | ≤5 % (1 g, 80°C, 4 h) |
Solubility | Passes test |
Sensitivity | (to sulfanilamide) Passes test |