Tisk…
Fenylhydraziniumchlorid Reag. Ph. Eur. analytical reagent
Dodavatel: Merck
Nebezpečí
M-Clarity™ quality level = MQ200
1.07253.0100 1.07253.0250
1.07253.0100EA 4200 CZK
1.07253.0100 1.07253.0250
Fenylhydraziniumchlorid Reag. Ph. Eur. analytical reagent
Fenylhydraziniumchlorid
Vzorec: C₆H₉ClN₂
Bod tání: 243…246 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00012924
CAS číslo: 59-88-1
EINECS: 200-444-7
UN: 2811
ADR: 6.1,II
Merck Index: 12,07447
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=e16d43c3611e20636f31c95d3974860d83c8913f&vid=c26f549d3aed1b69060ac1042fd1114ca4edb2cb&prid=web&clid=SAPDAM
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Solubility 50 g/l (20 °C)
Melting Point 242 - 246 °C (decomposition)
Molar Mass 144.6 g/mol
Bulk Density 330 kg/m3
pH 2.6 - 2.9 (50 g/l, H2O)