Hydrazin dihydrochlorid, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
|
Nebezpečí
|
M-Clarity™ quality level = MQ100
216208-100G
216208-500G
SIAL216208-100GEA
1940
CZK
SIAL216208-100G
SIAL216208-500G
Hydrazin dihydrochlorid, Sigma-Aldrich®
Hydrazin dihydrochlorid
Vzorec:
H₆Cl₂N₂ Bod tání: 189 °C Hustota: 1,42 g/cm³ (20 °C) |
MDL Number:
MFCD00064543 CAS číslo: 5341-61-7 EINECS: 226-283-2 UN: 2928 ADR: 6.1,II Merck Index: 13,04789 |