Hydrazin dihydrochlorid 99%
Dodavatel: Thermo Scientific
|
Nebezpečí
|
Synonyms:
Hydrazine Dihydrochloride, Hydrazinium dichloride
411761000
411765000
411760025
ACRO411761000EA
1730
CZK
ACRO411761000
ACRO411765000
ACRO411760025
Hydrazin dihydrochlorid 99%
Hydrazin dihydrochlorid
Vzorec:
H₆Cl₂N₂ MW: 104,97 g/mol Bod tání: 198 °C Hustota: 1,42 g/cm³ (20 °C) Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00064543 CAS číslo: 5341-61-7 EINECS: 226-283-2 UN: 3288 ADR: 6.1,III Merck Index: 13,04789 |
Výsledky specifikačního testu
Appearance | White Powder and/or chunks |
Infrared spectrum | Conforms |
Titration Argentometric | ≥98.5 % |