Tisk…
Hydrazinium monochloride 98+%
Dodavatel: Thermo Scientific
Nebezpečí
Synonyms: Hydrazinium monochloride, Hydrazinium chloride, Hydrazine monohydrochloride, Hydrazine hydrochloride
201990010 201992500 201990051
ACRO201990010EA 8460 CZK
ACRO201990010 ACRO201992500 ACRO201990051
Hydrazinium monochloride 98+%
Hydrazinium monochloride
Vzorec: H₅ClN₂
MW: 68,51 g/mol
Bod tání: 89…93 °C
Hustota: 1,5 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00044368
CAS číslo: 2644-70-4
EINECS: 220-154-4
UN: 3288
ADR: 6.1,III
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance White to yellow Crystalline powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
Titration Argentometric ≥98.0 %