Tisk…
Hydraziniumsulfát, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Nebezpečí
M-Clarity™ quality level = MQ200
216046-100G 216046-500G 216046-5G
SIAL216046-100GEA 1660 CZK
SIAL216046-100G SIAL216046-500G SIAL216046-5G
Hydraziniumsulfát, Sigma-Aldrich®
Hydraziniumsulfát
Vzorec: NH₂NH₂·H₂SO₄
Bod tání: 254 °C
Hustota: 1,37 g/cm³ (20 °C)
MDL Number: MFCD00044873
CAS číslo: 10034-93-2
EINECS: 233-110-4
UN: 3288
ADR: 6.1,III
Merck Index: 14,04772
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=e277940036b3cf71839ff7458f0c7d08bff6f6d5&vid=7a677e6f1725cfa1b9bdef05cc04304e6739079e&prid=web&clid=SAPDAM