Tisk…
Hydraziniumsulfát 99+%
Dodavatel: Thermo Scientific
Nebezpečí
Synonyms: Hydrazine sulphate salt, Hydrazine sulphate
201861000 201865000
ACRO201861000EA 1550 CZK
ACRO201861000 ACRO201865000
Hydraziniumsulfát 99+%
Hydraziniumsulfát
Vzorec: NH₂NH₂·H₂SO₄
MW: 130,12 g/mol
Bod tání: 254 °C
Hustota: 1,37 g/cm³ (20 °C)
MDL Number: MFCD00044873
CAS číslo: 10034-93-2
EINECS: 233-110-4
UN: 3288
ADR: 6.1,III
Merck Index: 14,04772
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=e277940036b3cf71839ff7458f0c7d08bff6f6d5&vid=7a677e6f1725cfa1b9bdef05cc04304e6739079e&prid=web&clid=SAPDAM
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance White Crystalline powder
Titration with NaOH ≥99.0 %
Total chloride ≤20 ppm
Calcium (Ca) ≤10 ppm
Copper (Cu) ≤5 ppm
Iron (Fe) ≤10 ppm
Lead (Pb) ≤5 ppm
Magnesium (Mg) ≤5 ppm
Potassium (K) ≤10 ppm
Sodium (Na) ≤20 ppm
Zinc (Zn) ≤5 ppm
Total silicon (Si) ≤20 ppm