Tisk…
Hydrazinium hydroxid ≥98% N₂H₄ 64-65 %, Reagent Grade, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Nebezpečí
Synonyms: Hydrazine hydrate, Hydrazine monohydrate
M-Clarity™ quality level = MQ100
207942-2KG 207942-500G 207942-100G 207942-5G
SIAL207942-2KGEA 5340 CZK
SIAL207942-2KG SIAL207942-500G SIAL207942-100G SIAL207942-5G
Hydrazinium hydroxid ≥98% N₂H₄ 64-65 %, Reagent Grade, Sigma-Aldrich®
Hydrazinium hydroxid
Vzorec: NH₂NH₂·H₂O
MW: 50,06 g/mol
Bod varu: 117,2 °C (1013 hPa)
Bod tání: –51,7 °C
Hustota: 1,03 g/cm³ (20 °C)
Bod vzplanutí: 75 °C
MDL Number: MFCD00149931
CAS číslo: 7803-57-8
EINECS: 206-114-9
UN: 2030
ADR: 8,II
Merck Index: 13,04790