Tisk…
Hydrazin-Hydrat 100% (∼64% w/w N₂H₄)
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
Synonyms: Hydrazinium hydroxide, Hydrazine monohydrate
196711000 196715000
ACRO196711000EA 953 CZK
ACRO196711000 ACRO196715000
Hydrazin-Hydrat 100% (∼64% w/w N₂H₄)
Hydrazin-Hydrat
Vzorec: NH₂NH₂·xH₂O
MW: 32.05 g/mol (anhy)
Bod tání: –51.5 °C
Hustota: 1.0315 g/cm³
MDL Number: MFCD00149931
CAS číslo: 10217-52-4
EINECS: 206-114-9
UN: 2030
ADR: 8 II
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Clear colorless Liquid
Refractive index 1.4285 to 1.4315 (20°C, 589 nm)
Density (20°C) 1.030 to 1.033 g/ml
Titration with HCl 99.4 to 100.9 % (N2H4.H2O)