Tisk…
1-Amino-3,6,9,12-tetraoxapentadec-14-yne
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
J64527.MC J64527.ME
J64527.MCEA 12430 CZK
J64527.MC J64527.ME
1-Amino-3,6,9,12-tetraoxapentadec-14-yne
1-Amino-3,6,9,12-tetraoxapentadec-14-yne
Acetylene containing reagent with PEG spacer and carboxyl reactivity.
Vzorec: C₁₁H₂₁NO₄
Storage Temperature: Freezer
MDL Number: MFCD22380736
CAS číslo: 1013921-36-2