Tisk…
Chlorid hydroxylamonný, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Varování
Synonyms: Hydroxylamine HCl, Hydroxylamine hydrochloride
M-Clarity™ quality level = MQ200
379921-25G 379921-5G
SIAL379921-25GEA 5400 CZK
SIAL379921-25G SIAL379921-5G
Chlorid hydroxylamonný, Sigma-Aldrich®
Chlorid hydroxylamonný
Vzorec: NH₂OH·HCl
MW: 69,49 g/mol
Bod varu: 306 °C (1013 hPa)
Bod tání: 151 °C
Hustota: 1,67 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00051089
CAS číslo: 5470-11-1
EINECS: 226-798-2
UN: 2923
ADR: 8,III
Merck Index: 13,04853