Tisk…
Chlorid hydroxylamonný ACS, ISO, Reag. Ph. Eur., GR p.a., Supelco®
Dodavatel: Merck
Varování
M-Clarity™ quality level = MQ100
1.04616.0250 1.04616.1000
1.04616.0250EA 3480 CZK
1.04616.0250 1.04616.1000
Chlorid hydroxylamonný ACS, ISO, Reag. Ph. Eur., GR p.a., Supelco®
Chlorid hydroxylamonný
Vzorec: NH₂OH·HCl
Bod varu: 306 °C (1013 hPa)
Bod tání: 151 °C
Hustota: 1,67 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00051089
CAS číslo: 5470-11-1
EINECS: 226-798-2
UN: 2923
ADR: 8,III
Merck Index: 13,04853
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Assay (manganometric) ≥ 99.0 %
Clarity of the solution in Ethanol passes test
pH-value (5 %; water) 2.5 - 3.5
Titrable free acid ≤ 0.25 meq/g
Sulfate (SO₄) ≤ 0.002 %
Heavy metals (ACS) ≤ 0.0005 %
Cu (Copper) ≤ 0.001 %
Fe (Iron) ≤ 0.0005 %
NH₄ (Ammonium) passes test
Pb (Lead) ≤ 0.0005 %
Total sulfur (as sulfate) ≤ 0.005 %
Residue on ignition (as sulfate) ≤ 0.01 %
Corresponds to ACS, ISO, Reag. Ph Eur