Chlorid hydroxylamonný 99%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Varování
|
A15398.0B
A15398.0I
A15398.22
A15398.36
A15398.0BEA
4530
CZK
A15398.0B
A15398.0I
A15398.22
A15398.36
Chlorid hydroxylamonný 99%
Chlorid hydroxylamonný
Purity: 99%
CAS No.: 5470-11-1
Molecular Formula: H3NO.HCl
Formula Weight: 69.49
Odour: Acidic
pH: 3.6
Melting Point: 152° dec.
Beilstein Reference: 3539763
Merck Reference: 14,4828
UN No.: 2923
MDL No.: MFCD00051089
Vzorec:
NH₂OH·HCl Bod varu: 306 °C (1013 hPa) Hustota: 1,67 Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00051089 CAS číslo: 5470-11-1 EINECS: 226-798-2 UN: 2923 ADR: 8,III Merck Index: 14,4828 |