Tisk…
Chlorid hydroxylamonný ACS
Dodavatel: Thermo Scientific
Nebezpečí
Synonyms: Hydroxylamine HCl, Hydroxylamine hydrochloride
412051000 412055000 412050025
ACRO412051000EA 1690 CZK
ACRO412051000 ACRO412055000 ACRO412050025
Chlorid hydroxylamonný ACS
Chlorid hydroxylamonný
Vzorec: NH₂OH·HCl
MW: 69,49 g/mol
Bod varu: 306 °C (1013 hPa)
Bod tání: 155…158 °C
Hustota: 1,67 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00051089
CAS číslo: 5470-11-1
EINECS: 226-798-2
UN: 2923
ADR: 8,III
Merck Index: 13,04853
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance White Crystalline powder or crystals and/or chunks
Infrared spectrum Conforms
Residue after ignition ≤0.05 %
Titration with KMnO4 ≥96.0 %
Clarity of alcohol solution Passes test
Ammonium (NH4) Passes test
Iron (Fe) ≤5 ppm
Heavy metals (ICP-OES) ≤5 ppm
Sulfur compounds (as SO4) ≤0.005 %
Titrable free acid ≤0.25 meq/g