Tisk…

Chlorid hydroxylamonný 99+%

Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí

270100010 270101000 270102500 270100050
ACRO270100010EA 7250 CZK
ACRO270100010 ACRO270101000 ACRO270102500 ACRO270100050
Chlorid hydroxylamonný 99+%
Chlorid hydroxylamonný
Vzorec: NH₂OH·HCl
Bod varu: 306 °C (1013 hPa)
Hustota: 1,67 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00051089
CAS číslo: 5470-11-1
EINECS: 226-798-2
UN: 2923
ADR: 8,III
Merck Index: 13,04853

Objednat

Výsledky specifikačního testu

Appearance White Crystalline powder or crystals and/or chunks
Infrared spectrum Conforms
Titration with NaOH 99.0 to 101.0 %
Sulfate (SO4) ≤0.005 %
Iron (Fe) ≤0.001 %


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Více About VWR