Tisk…
Chlorid hydroxylamonný 97%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
170360010 170361000 170365000 170360050
ACRO170360010EA 5740 CZK
ACRO170360010 ACRO170361000 ACRO170365000 ACRO170360050
Chlorid hydroxylamonný 97%
Chlorid hydroxylamonný
Vzorec: NH₂OH·HCl
Bod varu: 306 °C (1013 hPa)
Hustota: 1,67 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00051089
CAS číslo: 5470-11-1
EINECS: 226-798-2
UN: 2923
ADR: 8,III
Merck Index: 13,04853
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance White to light yellow Crystalline powder or crystals and/or chunks
Infrared spectrum Conforms
Melting point 151 to 157 °C (Dec)
Titration with NaOH ≥96.0 %