Tisk…
Guanidiniumthiokyanát, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Varování
Synonyms: Guanidinium sulphocyanide, GTC, Guanidine Thiocyanate, Guanidinium rhodanide
M-Clarity™ quality level = MQ200
G9277-100G G9277-250G G9277-500G
SIALG9277-100GEA 4130 CZK
SIALG9277-100G SIALG9277-250G SIALG9277-500G
Guanidiniumthiokyanát, Sigma-Aldrich®
Guanidiniumthiokyanát
Vzorec: CH₅N₃·CHNS
Bod tání: 118 °C
Hustota: 1,29 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00013027
CAS číslo: 593-84-0
EINECS: 209-812-1