Tisk…
Guanidiniumthiokyanát, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Varování
Synonyms: Guanidinium sulphocyanide, GTC, Guanidine Thiocyanate, Guanidinium rhodanide
50981-100G 50981-500G
SIAL50981-100GEA 4460 CZK
SIAL50981-100G SIAL50981-500G
Guanidiniumthiokyanát, Sigma-Aldrich®
Guanidiniumthiokyanát
Vzorec: CH₅N₃·CHNS
Bod tání: 118 °C
Hustota: 1,29 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00013027
CAS číslo: 593-84-0
EINECS: 209-812-1