Tisk…
Guanidiniumthiokyanát ≥99%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonyms: Guanidinium sulphocyanide, GTC, Guanidine Thiocyanate, Guanidinium rhodanide
B21250.0E B21250.22 B21250.36
B21250.0EEA 28420 CZK
B21250.0E B21250.22 B21250.36
Guanidiniumthiokyanát ≥99%
Guanidiniumthiokyanát
Purity: 99% CAS No.: 593-84-0 Molecular Formula: CH5N3.HSCN Formula Weight: 118.16 Melting Point: 118-122° Beilstein Reference: 3563461
Vzorec: NH₂C(=NH)NH₂·HSCN
Bod tání: 118…122 °C
Hustota: 1,29
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00013027
CAS číslo: 593-84-0
EINECS: 209-812-1