Tisk…
Guanidiniumthiokyanát 99% for biochemistry
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
411111000 411112500 411110010
ACRO411111000EA 3290 CZK
ACRO411111000 ACRO411112500 ACRO411110010
Guanidiniumthiokyanát 99% for biochemistry
Guanidiniumthiokyanát
Vzorec: CH₅N₃·CHNS
Bod tání: 118…122 °C
Hustota: 1,29 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00013027
CAS číslo: 593-84-0
EINECS: 209-812-1
UN: 3261
ADR: 8,III
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Colorless to white Crystalline powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
Melting point 118 to 122 °C
Titration Argentometric ≥98.5 %
Sulfated ash ≤0.05 %
Solubility (3 M in water) Clear colorless
UV (3 M in water)
Sulfate (SO4) ≤50 ppm
Iron (Fe) ≤1 ppm
Heavy metals (as Pb) ≤10 ppm