Tisk…
Guanidiniumchlorid ≥99%, GPR RECTAPUR®
Dodavatel: VWR Chemicals
Varování
Synonyms: Guanadine hydrochloride, Aminoformamidine hydrochloride, Aminomethanamidine hydrochloride, Guanidine HCI, Guanidine chloride, Guanidinium chloride, Guanidine hydrochloride
284674MEA 3630 CZK
284674M 284677G
Guanidiniumchlorid ≥99%, GPR RECTAPUR®
Guanidiniumchlorid
Vzorec: NH₂C(=NH)NH₂·HCl
MW: 95,53 g/mol
Bod tání: 185 °C
Hustota: 1,354 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00013026
CAS číslo: 50-01-1
EINECS: 200-002-3
Merck Index: 13,04578
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=da5a871cab977e6d9dc666b457732eb1e869a714&vid=b0d4fcb044b6106fce8e40448dbf2ce6e7077ad7&prid=web&clid=SAPDAM
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Assay Min. 99 %
IR Spectrum Passes test
Melting point 180 - 188 °C