Guanidiniumchlorid 98%, with anti-caking agent
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Varování
|
120230010
120230025
120232500
120230100
120230251
ACRO120230010EA
4530
CZK
ACRO120230010
ACRO120230025
ACRO120232500
ACRO120230100
ACRO120230251
Guanidiniumchlorid 98%, with anti-caking agent
Guanidiniumchlorid
with <0.4% anticaking agent (SiO2)
Vzorec:
NH₂C(=NH)NH₂·HCl Bod tání: 179…186 °C Hustota: 1,34 g/cm³ Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00013026 CAS číslo: 50-01-1 EINECS: 200-002-3 Merck Index: 13,04578 |
|
Výsledky specifikačního testu
Appearance | White to light yellow Crystalline powder |
Infrared spectrum | Conforms |
Melting point | 179 to 186 °C |
Titration Argentometric | ≤0.5 % Ammonium chloride |
Water | ≤0.3 % |
Titration with HClO4 | ≥97.5 % |
Anticaking agent | ≤0.4 % (SiO2) |