Tisk…
Nový fuchsin C.I. 42520
Dodavatel: MP Biomedicals
Varování
Synonyms: Basic Violet 2, New Fuchsin, 4-[(4-Amino-m-tolyl)(4-imino-3-methylcyclohexa-2,5-dien-1-ylidene)methyl]-o-toluidine hydrochloride
0215582380 0215582325
ICNA0215582380EA 2820 CZK
ICNA0215582380 ICNA0215582325
Nový fuchsin C.I. 42520
Nový fuchsin
Soluble in water and ethanol.
Vzorec: C₂₂H₂₄ClN₃
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00012567
CAS číslo: 3248-91-7
EINECS: 221-831-7