Tisk…
bazický fuchsin 70+%, pure, certified
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonyms: CI 42510, Fuchsin basic, Magenta O, Basic-fuchsin, Rosaniline hydrochloride, 4-((4-Aminophenyl)(4-iminocyclohexa-2,5-dien-1-ylidene)methyl)-2-methylaniline hydrochloride, Fuchsine base monohydrochloride, Basic fuchsin hydrochloride, (4-(4-Aminophenyl)(4-iminocyclohexa-2,5-dienylidene)methyl)-2-methylaniline hydrochloride, Diamondfuchsin, Basic fuchsin, Basic Red 9, Pararosaniline
401690250 401691000 401695000
ACRO401690250EA 1670 CZK
ACRO401690250 ACRO401691000 ACRO401695000
bazický fuchsin 70+%, pure, certified
bazický fuchsin
Vzorec: C₂₀H₂₀ClN₃
Hustota: 1,22 g/cm³ (20 °C)
Bod vzplanutí: 200 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00012569
CAS číslo: 632-99-5
EINECS: 211-189-6
Merck Index: 12,05686
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Dark green Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Dye content ≥70.0 %
UV Lambda max 547 to 552 nm (in 50% ethanol)
Absorption Ratio P-15/P+15 1.16 to 1.35
BSC Certification Passes