Tisk…
4-(Methylamino)phenol sulphate, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Varování
Synonyms: Metol, Bis(4-hydroxy-N-methylanilinium)sulfát
M-Clarity™ quality level = MQ200
69750-100G 69750-500G
SIAL69750-100GEA 1480 CZK
SIAL69750-100G SIAL69750-500G
4-(Methylamino)phenol sulphate, Sigma-Aldrich®
Bis(4-hydroxy-N-methylanilinium)sulfát
Vzorec: C₁₄H₂₀N₂O₆S
MW: 344,39 g/mol
Bod varu: 227 °C (1013 hPa)
Bod tání: 86 °C
Hustota: 1,434 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00013140
CAS číslo: 55-55-0
EINECS: 200-237-1
UN: 2811
ADR: 6.1,III
Merck Index: 13,06046