4-(Methylamino)phenol sulphate 99%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Varování
|
A16236.0B
A16236.18
A16236.30
A16236.0BEA
6630
CZK
A16236.0B
A16236.18
A16236.30
4-(Methylamino)phenol sulphate 99%
Bis(4-hydroxy-N-methylanilinium)sulfát
Purity: 99%
CAS No.: 55-55-0
Molecular Formula: C14H18N2O2.H2SO4
Formula Weight: 344.38
Melting Point: ca 260° dec.
Beilstein Reference: 3919382
Merck Reference: 14,6017
UN No.: 2811
MDL No.: MFCD00013140
Vzorec:
C₁₄H₂₀N₂O₆S Bod varu: 227 °C (1013 hPa) Hustota: 1,434 g/cm³ (20 °C) Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00013140 CAS číslo: 55-55-0 EINECS: 200-237-1 UN: 2811 ADR: 6.1,III Merck Index: 14,6017 |