Tisk…
Bis(4-hydroxy-N-methylanilinium)sulfát 99%, extra pure
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonyms: Metol, Bis(4-hydroxy-N-methylanilinium)sulfát
156800050 156801000 156805000 156800025
ACRO156800050EA 971 CZK
ACRO156800050 ACRO156801000 ACRO156805000 ACRO156800025
Bis(4-hydroxy-N-methylanilinium)sulfát 99%, extra pure
Bis(4-hydroxy-N-methylanilinium)sulfát
Vzorec: C₁₄H₂₀N₂O₆S
Bod varu: 227 °C (1013 hPa)
Hustota: 1,434 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00013140
CAS číslo: 55-55-0
EINECS: 200-237-1
UN: 2811
ADR: 6.1,III
Merck Index: 13,06046
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance White to beige to grey Crystalline powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
Loss on drying ≤0.3 %
Residue after ignition ≤0.15 %
Titration with NaOH ≥98.5 %
Iron (Fe) ≤50 ppm
Heavy metals (as Pb) ≤30 ppm
Potassium (K) ≤0.002 %
Sodium (Na) ≤0.005 %
Heavy metals (ICP-OES) ≤0.001 %
Insoluble matter ≤0.005 %