Tisk…
N,N,N',N'-Tetramethyl-p-fenylendiaman dihydrochlorid, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Varování
M-Clarity™ quality level = MQ200
87890-25G 87890-5G
SIAL87890-25GEA 7700 CZK
SIAL87890-25G SIAL87890-5G
N,N,N',N'-Tetramethyl-p-fenylendiaman dihydrochlorid, Sigma-Aldrich®
N,N,N',N'-Tetramethyl-p-fenylendiaman dihydrochlorid
Vzorec: C₁₀H₁₈Cl₂N₂
MW: 237,17 g/mol
Bod tání: 227…230 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00012482
CAS číslo: 637-01-4
EINECS: 211-274-8
Merck Index: 12,09367
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=e955f6b2a1434ddba239f533c6611583219f8904&vid=13fb110b013db70c026f8eefeee7f08fa2568c0c&prid=web&clid=SAPDAM