Tisk…
N,N,N',N'-Tetramethyl-p-fenylendiaman dihydrochlorid 98+%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonyms: N1,N1,N4,N4-Tetramethylbenzene-1,4-diamine dihydrochloride, TMPD 2 HCl, N,N,N',N'-Tetramethyl-1,4-phenylenediamine dihydrochloride, N,N,N',N'-Tetramethyl-1,4-phenylenediammonium dichloride
420600050 420600250 420601000
ACRO420600050EA 2150 CZK
ACRO420600050 ACRO420600250 ACRO420601000
N,N,N',N'-Tetramethyl-p-fenylendiaman dihydrochlorid 98+%
N,N,N',N'-Tetramethyl-p-fenylendiaman dihydrochlorid
Vzorec: C₁₀H₁₈Cl₂N₂
Bod tání: 220…224 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00012482
CAS číslo: 637-01-4
EINECS: 211-274-8
Merck Index: 12,09367
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=e955f6b2a1434ddba239f533c6611583219f8904&vid=13fb110b013db70c026f8eefeee7f08fa2568c0c&prid=web&clid=SAPDAM
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance White to beige to grey to light brown Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Titration with HClO4 98.0 to 102.0 %