Tisk…
Spermidine trihydrochloride 99+%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonyms: 4-Azoniaoctamethylenediammonium trichloride, 4-Azaoctamethylenediamine trihydrochloride, N1-(3-Aminopropyl)butane-1,4-diamine trihydrochloride, N-(3-Aminopropyl)-1,4-diaminobutane trihydrochloride
215100050 215100010 215100250
ACRO215100050EA 4120 CZK
ACRO215100050 ACRO215100010 ACRO215100250
Spermidine trihydrochloride 99+%
Spermidine trihydrochloride
Vzorec: C₇H₂₂Cl₃N₃
Bod tání: 248…252 °C
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD00012918
CAS číslo: 334-50-9
EINECS: 206-379-0
Merck Index: 12,08893
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance White Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Titration Argentometric ≥99.0 %