Tisk…
Dimethylamoniumchlorid, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Varování
M-Clarity™ quality level = MQ200
38960-1KG 38960-250G 38960-50G
SIAL38960-1KGEA 3560 CZK
SIAL38960-1KG SIAL38960-250G SIAL38960-50G
Dimethylamoniumchlorid, Sigma-Aldrich®
Dimethylamoniumchlorid
Vzorec: C₂H₈ClN
Bod tání: 170…173 °C
MDL Number: MFCD00012477
CAS číslo: 506-59-2
EINECS: 208-046-5
Merck Index: 13,03255