Tisk…
Dimethylamoniumchlorid for synthesis, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Varování
Synonyms: Dimethylamine hydrochloride
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.03052.0005 8.03052.0250 8.03052.1000
8.03052.0005EA 741 CZK
8.03052.0005 8.03052.0250 8.03052.1000
Dimethylamoniumchlorid for synthesis, Sigma-Aldrich®
Dimethylamoniumchlorid
Vzorec: C₂H₈ClN
MW: 81,54 g/mol
Bod tání: 170…173 °C
MDL Number: MFCD00012477
CAS číslo: 506-59-2
EINECS: 208-046-5
Merck Index: 13,03255
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Solubility 3000 g/l (20 °C)
Melting Point 160 °C
Molar Mass 81.54 g/mol
Bulk Density 500 kg/m3
Vapor Pressure  - 0.1 hPa (25 °C)
pH 5 (100 g/l, H2O, 20 °C)