Tisk…
Dimethylamoniumchlorid 99%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
155270010 155270050 155275000 155270025
ACRO155270010EA 3100 CZK
ACRO155270010 ACRO155270050 ACRO155275000 ACRO155270025
Dimethylamoniumchlorid 99%
Dimethylamoniumchlorid
Vzorec: C₂H₈ClN
Bod tání: 160 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00012477
CAS číslo: 506-59-2
EINECS: 208-046-5
Merck Index: 13,03255
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance White to off-white Crystalline powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
Titration Argentometric ≥98.5 % (on dry substance)
Water ≤1 %
pH 5 to 6 (5 % in water)
Sulfate (SO4) ≤50 ppm
Iron (Fe) ≤50 ppm
Heavy metals (as Pb) ≤50 ppm
Insoluble matter ≤0.005 % (in water)