Tisk…
Diethylamine hydrochloride, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Synonyms: Diethylammonium chloride
M-Clarity™ quality level = MQ100
127744-100G 127744-2.5KG 127744-500G
SIAL127744-100GEA 733 CZK
SIAL127744-100G SIAL127744-2.5KG SIAL127744-500G
Diethylamine hydrochloride, Sigma-Aldrich®
Diethylamine hydrochloride
Vzorec: C₄H₁₂ClN
MW: 109.6
Bod varu: 320
Bod tání: 220…225 °C
Hustota: 1.0475 g/cm³ (21 °C)
MDL Number: MFCD00012499
CAS číslo: 660-68-4
EINECS: 211-541-9
Merck Index: 13,03138