Tisk…
Diethylamine hydrochloride for synthesis, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Nebezpečí
Synonyms: Diethylammonium chloride
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.20393.0005 8.20393.0250 8.20393.1000
8.20393.0005EA 952 CZK
8.20393.0005 8.20393.0250 8.20393.1000
Diethylamine hydrochloride for synthesis, Sigma-Aldrich®
Diethylamine hydrochloride
Vzorec: C₄H₁₂ClN
MW: 109.6
Bod varu: 320
Bod tání: 220…225 °C
Hustota: 1.0475 g/cm³ (21 °C)
MDL Number: MFCD00012499
CAS číslo: 660-68-4
EINECS: 211-541-9
UN: 3261
ADR: 8 II
Merck Index: 13,03138
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Solubility (20 °C) soluble
Melting Point 222 °C
Molar Mass 109.60 g/mol
Bulk Density 1100 kg/m3
Boiling Point 320 - 330 °C
pH 4.5 - 6.5 (10 g/l, H2O, 20 °C)