Diethylamine hydrochloride 99%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Varování
|
A13637.0B
A13637.0I
A13637.30
A13637.0BEA
3110
CZK
A13637.0B
A13637.0I
A13637.30
Diethylamine hydrochloride 99%
Diethylamine hydrochloride
Purity: 99%
CAS No.: 660-68-4
Molecular Formula: (CH3CH2)2NH.HCl
Formula Weight: 109.60
Melting Point: 227-230°
Boiling Point: 320-330°
Merck Reference: 14,3111
MDL No.: MFCD00012499
Vzorec:
C₄H₁₂ClN Bod varu: 320…330 °C Bod tání: 227…230 °C Hustota: 1,0475 g/cm³ (21 °C) Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00012499 CAS číslo: 660-68-4 EINECS: 211-541-9 Merck Index: 14,3111 |