Tisk…
Diethylamine hydrochloride 99%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
155890010 155891000 155895000 155890051
ACRO155890010EA 3020 CZK
ACRO155890010 ACRO155891000 ACRO155895000 ACRO155890051
Diethylamine hydrochloride 99%
Diethylamine hydrochloride
Vzorec: C₄H₁₂ClN
Bod varu: 320…330 °C (760 mmHg)
Bod tání: 227…230 °C
Hustota: 1,0475 g/cm³ (21 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00012499
CAS číslo: 660-68-4
EINECS: 211-541-9
Merck Index: 13,03138
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance White to off-white Crystalline powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
Melting point 227 to 230 °C
Loss on drying ≤1 %
Titration with HClO4 ≥98.5 %
UV at 420 nm A: ≤0.01
Color scale ≤10 APHA
Residue after evaporation ≤0.0005 %